Få mere at vide
5-bromoxindol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10307694
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10307694 1 g 1g
10673615 5 g 5g
10430564 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10307694 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. S05248DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 20870-78-4
Molekylær formel C8H6BrNO
Molekylvægt (g/mol) 212.046
InChI nøgle VIMNAEVMZXIKFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromooxindole, 5-bromoindolin-2-one, 5-bromo-2-oxindole, 5-bromo-1,3-dihydro-2h-indol-2-one, 5-bromo-2,3-dihydro-1h-indol-2-one, 5-bromo-2-indolinone, 5-bromo-1,3-dihydro-indol-2-one, 2h-indol-2-one, 5-bromo-1,3-dihydro, 5-bromo-2-oxindol, 1,3-dihydro-5-bromoindol-2-one
PubChem CID 611193
IUPAC navn 5-brom-1,3-dihydroindol-2-on
SMIL C1C2=C(C=CC(=C2)Br)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-1, 3-dihydro-2H-indol-2-one
Analyseprocentområde 97%
Mængde 1 g
Formel vægt 212.05
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Bromooxindole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.