Få mere at vide
5-Bromonicotinonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10551492
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10551492 1 g 1g
10602453 10 g 10g
10123774 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10551492 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM08398DA
Kemiske identifikatorer
CAS 35590-37-5
Molekylær formel C6H3BrN2
Molekylvægt (g/mol) 183.01
MDL nummer MFCD00174363
InChI nøgle FTFFHWWIPOQCBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromonicotinonitrile, 3-bromo-5-cyanopyridine, 5-bromo-3-cyanopyridine, 3-cyano-5-bromopyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 5-bromo, 3-bromo-5-cyano-pyridine, 5-bromo-3-pyridinecarbonitrile, pubchem7702, acmc-209ihz, ksc492g7p
PubChem CID 736793
IUPAC navn 5-brompyridin-3-carbonitril
SMIL BrC1=CN=CC(=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromonicotinonitrile
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 183.01
Procent renhed 97%