Få mere at vide
5-Bromonaphthalen-1-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromonaphthalen-1-amine |
| CAS | 4766-33-0 |
| Molekylær formel | C10H8NBr |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 5-Bromo-1-naphthalenamine, 1-Amino-5-bromonaphthalene, 5-Amino-1-bromonaphthalene, 5-Bromo-1-naphthylamine, 5-Bromonaphthalen-1-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8BrN/c11-9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-10(8)12/h1-6H,12H2 |
| SMIL | Nc1cccc2c(Br)cccc12 |
| IUPAC navn | 5-bromonaphthalen-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 222.08 |
| Formel vægt | 220.984 |