Få mere at vide
5-(Bromomethyl)benzo[c][1,2,5]oxadiazole, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(Bromomethyl)benzo[c][1,2,5]oxadiazole |
| CAS | 32863-31-3 |
| Molekylær formel | C7H5BrN2O |
| MDL nummer | MFCD00174369 |
| Mængde | 1 g |
| SMIL | BrCC1=CC2=NON=C2C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 213.03 |
| Procent renhed | 97% |