Få mere at vide
5-(brommethyl)-3-phenylisoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10642485
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10642485 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10172934 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10642485 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC64508CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 2039-50-1
Molekylær formel C10H8BrNO
Molekylvægt (g/mol) 238.084
MDL nummer MFCD00159724
InChI nøgle ANRMBFFXQKJEIS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2748796
IUPAC navn 5-(brommethyl)-3-phenyl-1,2-oxazol
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=NOC(=C2)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(Bromomethyl)-3-phenylisoxazole
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 5-bromomethyl-3-phenylisoxazole, 5-bromomethyl-3-phenyl-1,2-oxazole, isoxazole, 5-bromomethyl-3-phenyl, 5-bromomethyl-3-phenyl-isoxazole, 3-phenyl-5-bromomethylisoxazole, isoxazole,5-bromomethyl-3-phenyl
Formel vægt 238.08
Procent renhed 97%