Få mere at vide
5-(brommethyl)-2-methyl-4-(trifluormethyl)-1,3-thiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10376754
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10376754 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10295644 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10376754 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC76308DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 1000339-73-0
Molekylær formel C6H5BrF3NS
Molekylvægt (g/mol) 260.07
MDL nummer MFCD09264554
InChI nøgle OYDQGPCAYKWSAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromomethyl-2-methyl-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole, 5-bromomethyl-2-methyl-4-trifluoromethyl thiazole, 5-bromomethyl-2-methyl-4-trifluoromethylthiazole, 5-bromomethyl-2-methyl-4-trifluoromethyl-thiazole
PubChem CID 26597955
IUPAC navn 5-(brommethyl)-2-methyl-4-(trifluormethyl)-1,3-thiazol
SMIL CC1=NC(=C(CBr)S1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(Bromomethyl)-2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1, 3-thiazole
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 260.08
Procent renhed 97%