missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Bromomethyl-2-chloropyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromomethyl-2-chloropyridine |
| CAS | 182924-36-3 |
| Molekylær formel | C6 H13 N O3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 5-(Bromomethyl)-2-chloropyridine, 2-Chloro-5-bromomethylpyridine, 5-Bromomethyl-2-chloropyridine, 6-Chloro-3-bromomethylpyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO3/c8-3-4-6(10)5(9)1-2-7-4/h4-10H,1-3H2/t4-,5+,6+/m0/s1 |
| SMIL | OC[C@@H]1NCC[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC navn | (2S,3R,4R)-2-(hydroxymethyl)piperidine-3,4-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 147.172 |
| Formel vægt | 147.09 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?