Få mere at vide
5-(brommethyl)-2,4-diphenyl-1,3-thiazol, Tech ., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11350617
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11350617 250 mg 250mg
10664405 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11350617 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC42308CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 876316-44-8
Molekylær formel C16H12BrNS
Molekylvægt (g/mol) 330.243
MDL nummer MFCD08271912
InChI nøgle QDYJLVQRXQKPKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromomethyl-2,4-diphenyl-1,3-thiazole, thiazole,5-bromomethyl-2,4-diphenyl, 5-bromomethyl-2,4-diphenylthiazole
PubChem CID 18525758
IUPAC navn 5-(brommethyl)-2,4-diphenyl-1,3-thiazol
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=C(SC(=N2)C3=CC=CC=C3)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(Bromomethyl)-2, 4-diphenyl-1, 3-thiazole
CAS min % 80.0
CAS Max % 100.0
Mængde 250 mg
Formel vægt 330.25
Procent renhed Tech.
Grad Teknisk