Få mere at vide
5-(brommethyl)-2,1,3-benzoxadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10765915
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10765915 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10562832 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10324232 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10765915 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC09708EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 32863-31-3
Molekylær formel C7H5BrN2O
Molekylvægt (g/mol) 213.03
MDL nummer MFCD00174369
InChI nøgle BUJFLTNYWUEROF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromomethyl-2,1,3-benzoxadiazole, 5-bromomethyl benzo c 1,2,5 oxadiazole, 5-bromomethylbenzofurazan, 5-bromomethyl benzofurazan, 2,1,3-benzoxadiazole, 5-bromomethyl, zlchem 1034, 5-bromomethylbenzofurazane, 5-bromomethyl benzo c furazan, 5-bromomethyl-benzo 1,2,5 oxadiazole, 5-bromomethyl-2,1,3-benzooxadiazole
PubChem CID 2735587
IUPAC navn 5-(brommethyl)-2,1,3-benzoxadiazol
SMIL BrCC1=CC2=NON=C2C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(Bromomethyl)-2, 1, 3-benzoxadiazole
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 213.03
Procent renhed 97%