Få mere at vide
5-(Bromomethyl)-2,1,3-benzothiadiazole, 95+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10120872
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10120872 250 mg 250mg
10292772 1 g 1g
10306924 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10120872 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC09208CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 65858-50-6
Molekylær formel C7H5BrN2S
Molekylvægt (g/mol) 229.095
InChI nøgle JEPACAAYCVWCFI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 591004
IUPAC navn 5-(bromomethyl)-2,1,3-benzothiadiazole
SMIL C1=CC2=NSN=C2C=C1CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(Bromomethyl)-2, 1, 3-benzothiadiazole
Analyseprocentområde 95%
Mængde 250 mg
Synonym 5-bromomethyl-2,1,3-benzothiadiazole, 5-bromomethyl benzo c 1,2,5 thiadiazole, 5-bromomethylbenzo-2,1,3-thiadiazole, 5-bromomethyl-benzo 1,2,5 thiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole,5-bromomethyl, 2,1,3-benzothiadiazole, 5-bromomethyl, 5-bromomethyl benzo c 1,2,5-thiadiazole, 5-bromomethyl-2,1,3-benzthiadiazole, 5-bromomethylbenzo-2.1.3-thiadiazole, 5-bromomethylbenzo 2,1,3 thiadiazole
Formel vægt 229.1
Procent renhed 95%