Få mere at vide
5-(brommethyl)-1-methyl-1H-1,2,3-benzotriazol, 90+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10672495
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10672495 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10600913 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10435892 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10672495 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC23508DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 499770-76-2
Molekylær formel C8H8BrN3
Molekylvægt (g/mol) 226.077
InChI nøgle OSUZHHPMRAIJDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromomethyl-1-methyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole, 5-bromomethyl-1-methyl-1h-1,2,3-benzotriazole, 5-bromomethyl-1-methylbenzotriazole, 5-bromomethyl-1-methyl-benzotriazole, 1h-benzotriazole, 5-bromomethyl-1-methyl, 5-bromomethyl-1-methyl-1,2,3-benzotriazole, 5-bromomethyl-1-methyl-1h-benzotriazole
PubChem CID 2795418
IUPAC navn 5-(brommethyl)-1-methylbenzotriazol
SMIL CN1C2=C(C=C(C=C2)CBr)N=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(Bromomethyl)-1-methyl-1H-1, 2, 3-benzotriazole
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 226.08
Procent renhed 95%