Få mere at vide
5-Bromoisoindoline Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromoisoindoline Hydrochloride |
| CAS | 919346-89-7 |
| Molekylær formel | C8H8BrN • hCi |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 5-Bromo-2,3-dihydro-1H-isoindole Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8BrN.ClH/c9-8-2-1-6-4-10-5-7(6)3-8;/h1-3,10H,4-5H2;1H |
| SMIL | C1=C2CNCC2=CC(=C1)Br.Cl |
| IUPAC navn | 5-bromo-2,3-dihydro-1H-isoindole;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.063646 |
| Formel vægt | 232.9607 |