Få mere at vide
5-Bromoisatoic anhydride, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10091064 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10091064
Brand: Thermo Scientific Acros 398570010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4692-98-2
Molekylær formel C8H4BrNO3
Molekylvægt (g/mol) 242.03
MDL nummer MFCD00016921
InChI nøgle DXSMYDSFWCOSFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromoisatoic anhydride, 6-bromo-2h-3,1-benzoxazine-2,4 1h-dione, 6-bromo-1h-benzo d 1,3 oxazine-2,4-dione, 6-bromo isatinic anhydride, 5-bromoisatoicanhydride, 6-bromo-2,4-dihydro-1h-3,1-benzoxazine-2,4-dione, 2h-3,1-benzoxazine-2,4 1h-dione, 6-bromo, 6-bromo-1,2-dihydro-4h-3,1-benzoxazine-2,4-dione, 5-bromo-isatoic anhydride, 6-bromo-1h-benzo d 1,3-oxazaperhydroine-2,4-dione
PubChem CID 288561
IUPAC navn 6-bromo-1H-3,1-benzoxazine-2,4-dione
SMIL BrC1=CC=C2NC(=O)OC(=O)C2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromoisatoic anhydride
Smeltepunkt 285°C to 287°C
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 242.02
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Bromoisatoic anhydride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.