Få mere at vide
5-Bromoisatin, TRC
Artikelnummer. 30335395
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30335395 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30335395 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB684640100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromoisatin
CAS 87-48-9
Molekylær formel C8H4BrNO2
Mængde 100 mg
Synonym 5-Bromo-indole-2,3-dione, 5-bromo-Isatin, 5-Bromo-1H-indole-2,3-dione, 5-Bromo-2,3-indolinedione, 5-Bromoindole-2,3-dione, 5-Bromoisatin, NSC 4980
InChI formel InChI=1S/C8H4BrNO2/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(11)8(12)10-6/h1-3H,(H,10,11,12)
SMIL Brc1ccc2NC(=O)C(=O)c2c1
IUPAC navn 5-bromo-1H-indol-2,3-dione
Molekylvægt (g/mol) 226.03
Formel vægt 224.9425