Få mere at vide
5-Bromindoxyldiacetat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337626
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11337626 1 g 1g
11347626 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337626 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11189.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 33588-54-4 | Molekylformel: C12H10BrNO3 | Molekylvægt: 296,12 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33588-54-4
Molekylær formel C12H10BrNO3
Molekylvægt (g/mol) 296.12
MDL nummer MFCD00005799
InChI nøgle XJRIDJAGAYGJCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromoindoxyl diacetate, 1-acetyl-5-bromo-1h-indol-3-yl acetate, 5-bromoindoxyldiacetate, n-acetyl-5-bromoindolyl acetate, 1-acetyl-3-acetyloxy-5-bromoindole, 3-acetoxy-1-acetyl-5-bromoindole, 1h-indol-3-ol, 1-acetyl-5-bromo-, acetate ester, 3-acetoxy-1-acetyl-5-bromo-indole, 1h-indol-3-ol, 1-acetyl-5-bromo-, acetate, pubchem16263
PubChem CID 118505
IUPAC navn (1-acetyl-5-bromindol-3-yl)acetat
SMIL CC(=O)N1C=C(C2=C1C=CC(=C2)Br)OC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromoindoxyl diacetate
Smeltepunkt 122 °C til 125 °C
Mængde 1 g
Beilstein 236935
Formel vægt 296.13
Procent renhed ≥98%