Få mere at vide
5-Bromindolin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromoindoline |
| Smeltepunkt | 36°C to 40°C |
| Kogepunkt | 114°C to 115°C (5 mmHg) |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 121590 |
| Formel vægt | 198.06 |
| Procent renhed | ≥98% |