Få mere at vide
5-Bromindolin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11373886
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11373886 1 g 1g
11383886 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11373886 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16992.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22190-33-6 | C8H8BrN | 198.063 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22190-33-6
Molekylær formel C8H8BrN
Molekylvægt (g/mol) 198.063
MDL nummer MFCD00027410
InChI nøgle QEDCHCLHHGGYBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromoindoline, 1h-indole, 5-bromo-2,3-dihydro, 5-bromo-indoline, zlchem 28, 5-bromodihydroindole, pubchem7319, acmc-1cez6, 5-bromo-2,3-dihydro-indole, ksc497i6r
PubChem CID 3411566
IUPAC navn 5-brom-2,3-dihydro-lH-indol
SMIL C1CNC2=C1C=C(C=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromoindoline
Smeltepunkt 36°C to 40°C
Kogepunkt 114°C to 115°C (5 mmHg)
Mængde 1 g
Beilstein 121590
Formel vægt 198.06
Procent renhed ≥98%