Få mere at vide
5-Bromoindoline, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10604935 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
1g
Artikelnummer.
10604935 1g
1 options
Artikelnummer. 10604935 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 398630010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromoindoline
CAS 22190-33-6
Kogepunkt 114.0°C to 115.0°C (5.0 mmHg)
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C8H8BrN
MDL nummer MFCD00027410
Mængde 1g
Synonym 5-bromoindoline, 1h-indole, 5-bromo-2,3-dihydro, 5-bromo-indoline, zlchem 28, 5-bromodihydroindole, pubchem7319, acmc-1cez6, 5-bromo-2,3-dihydro-indole, ksc497i6r
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
InChI nøgle QEDCHCLHHGGYBT-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CNC2=C1C=C(C=C2)Br
IUPAC navn 5-bromo-2,3-dihydro-1H-indole
Molekylvægt (g/mol) 198.06
PubChem CID 3411566
Formel vægt 198.06
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Bromoindoline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.