Få mere at vide
5-Bromoindol, TRC
Artikelnummer. 30343502
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30343502 5 g
1 options
Artikelnummer. 30343502 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6845405G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-1H-indole
CAS 10075-50-0
Molekylær formel C8 H6 Br N
Mængde 5 g
Synonym GR 43930X, Naratriptan related, GR43930X, 5-Bromoindole, Naratriptan Hydrochloride (GR85548A) related
InChI formel InChI=1S/C8H6BrN/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-5,10H
SMIL Brc1ccc2[nH]ccc2c1
IUPAC navn 5-bromo-1H-indole
Molekylvægt (g/mol) 196.04
Formel vægt 194.9684