Få mere at vide
5-Bromoindole-3-acetic acid, 99%
Artikelnummer. 10589980 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10589980 250 mg Glass bottle 250mg
10244370 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10589980 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 107072500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 40432-84-6 | C10H8BrNO2 | 254.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40432-84-6
Molekylær formel C10H8BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 254.08
MDL nummer MFCD00005637
InChI nøgle WTFGHMZUJMRWBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromoindole-3-acetic acid, 2-5-bromo-1h-indol-3-yl acetic acid, 5-bromo-1h-indol-3-yl-acetic acid, 1h-indole-3-acetic acid, 5-bromo, 5-bromo-1h-indol-3-yl acetic acid, 5-bromo-3-indoleacetic acid, chembl82440, 5-bromo-1h-indole-3-acetic acid, 5-bromoindole-3-aceticacid, 4ojq
PubChem CID 96734
IUPAC navn 2-(5-bromo-1H-indol-3-yl)acetic acid
SMIL C1=CC2=C(C=C1Br)C(=CN2)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromoindole-3-acetic acid
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 141°C to 148°C
Farve White to Beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glass bottle
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water
Formel vægt 254.08
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Powder