Få mere at vide
5-Bromindol-3-eddikesyre, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11412270
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11412270 1 g 1g
15453847 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11412270 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H29217.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40432-84-6
Molekylær formel C10H8BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 254.083
MDL nummer MFCD00005637
InChI nøgle WTFGHMZUJMRWBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromoindole-3-acetic acid, 2-5-bromo-1h-indol-3-yl acetic acid, 5-bromo-1h-indol-3-yl-acetic acid, 1h-indole-3-acetic acid, 5-bromo, 5-bromo-1h-indol-3-yl acetic acid, 5-bromo-3-indoleacetic acid, chembl82440, 5-bromo-1h-indole-3-acetic acid, 5-bromoindole-3-aceticacid, 4ojq
PubChem CID 96734
IUPAC navn 2-(5-brom-lH-indol-3-yl)eddikesyre
SMIL C1=CC2=C(C=C1Br)C(=CN2)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromoindole-3-acetic acid
Smeltepunkt 144°C to 145°C (decomposition)
Mængde 1 g
Formel vægt 254.09
Procent renhed 97%