Få mere at vide
5-Bromoindole-2-carboxylic acid, 98%
Artikelnummer. 10244524 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10244524 1 g Glass bottle 1g
10654355 250 mg Glasflaske 250mg
10001214 5 g Glass bottle 5g
3 options
Artikelnummer. 10244524
Brand: Thermo Scientific Acros 398650010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7254-19-5 | C9H6BrNO2 | 240.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7254-19-5
Molekylær formel C9H6BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 240.05
MDL nummer MFCD00022705
InChI nøgle YAULOOYNCJDPPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromoindole-2-carboxylic acid, 5-bromo-2-indolecarboxylic acid, 1h-indolecarboxylic acid, 5-bromo, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-bromo, pubchem1663, zlchem 1343, acmc-1bb5x, chembl22435, 5-bromo indole carboxylic acid, 5-bromanyl-1h-indole-2-carboxylic acid
PubChem CID 252137
IUPAC navn 5-bromo-1H-indole-2-carboxylic acid
SMIL C1=CC2=C(C=C1Br)C=C(N2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromoindole-2-carboxylic acid
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 240.05
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Bromoindole-2-carboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.