Få mere at vide
5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin, 97%
Artikelnummer. 15496047
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15496047 1 g 1g
15406057 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15496047 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33240.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-10-2026
CAS: 69214-09-1 | C7H5BrN2 | 197,035 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69214-09-1
Molekylær formel C7H5BrN2
Molekylvægt (g/mol) 197.035
MDL nummer MFCD08275698
InChI nøgle CCOFGVWHMYYDBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromoimidazo 1,2-a pyridine, 5-bromo-imidazo 1,2-a pyridine, 5-bromoh-imidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine, 5-bromo, acmc-209o6n, 5-bromo-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine
PubChem CID 13037241
IUPAC navn 5-bromimidazo[1,2-a]pyridin
SMIL C1=CC2=NC=CN2C(=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Smeltepunkt 61 °C til 64 °C
Mængde 1 g
Formel vægt 197.03
Procent renhed ≥97%