Få mere at vide
5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine, 96%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine |
| CAS | 69214-09-1 |
| Molekylær formel | C7H5BrN2 |
| MDL nummer | MFCD08275698 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | BrC1=CC=CC2=NC=CN12 |
| Molekylvægt (g/mol) | 197.03 |
| Procent renhed | 96% |