Få mere at vide
5-Bromogramine
Artikelnummer. 11996671 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11996671 1 g Glass bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 11996671 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 439600010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 830-93-3 | C11H13BrN2 | 253.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-Bromogramine
CAS 830-93-3
Smeltepunkt 156°C to 156.5°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C11H13BrN2
Mængde 1 g
Synonym 5-bromogramine, 1-5-bromo-1h-indol-3-yl-n,n-dimethylmethanamine, indole, 5-bromo-3-dimethylamino methyl, 5-bromo-1h-indol-3-yl methyl dimethylamine, 5-bromo-3-dimethylaminomethyl indole, 5-bromogramine crystalline, 5-bromo-n,n-dimethyl-1h-indole-3-methanamine, 1h-indole-3-methanamine, 5-bromo-n,n-dimethyl, 4-22-00-04316 beilstein handbook reference, 5-bromo-1h-indol-3-ylmethyl-dimethyl-amine
InChI nøgle FSERHDPEOFYMMK-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN(C)CC1=CNC2=C1C=C(C=C2)Br
IUPAC navn 1-(5-bromo-1H-indol-3-yl)-N,N-dimethylmethanamine
Molekylvægt (g/mol) 253.14
PubChem CID 13249
Formel vægt 253.14
Procent renhed ≥96.0%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 5-Bromogramine
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.