Få mere at vide
5-Bromofuroinsyre, 99%
Artikelnummer. 10457670 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10457670 100 g Glasflaske 100g
10355880 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10457670 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 107021000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 585-70-6 | C5H3BrO3 | 190,98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 585-70-6
Molekylær formel C5H3BrO3
Molekylvægt (g/mol) 190.98
InChI nøgle YVTQHZDUDUCGRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-furoic acid, 5-bromofuroic acid, 5-bromo-furan-2-carboxylic acid, 5-bromo-2-furancarboxylic acid, 2-furancarboxylic acid, 5-bromo, 5-bromo-2-furanecarboxylic acid, 5-bromo furan-2-carboxylic acid, 2-furoic acid, 5-bromo, t5oj bvq ee, 5-bromofuroic?acid
PubChem CID 68511
IUPAC navn 5-bromfuran-2-carboxylsyre
SMIL C1=C(OC(=C1)Br)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromofuroic acid
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 189,0 °C til 190,0 °C
Farve Beige eller creme til hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Beilstein 18, 284
Formel vægt 190.98
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinske flager eller pulver