Få mere at vide
5-Bromofuran-2-carboxaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30347136
Skift visning
Mængde:
1 g
Product Code. Mængde
30347136 1 g
1 options
Product Code. 30347136 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB6846051G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-Bromofuran-2-carboxaldehyde
CAS 1899-24-7
Molekylær formel C5H3BrO2
Mængde 1 g
Synonym 5-Bromo--2-furaldehyde, 2-Bromo-5-furancarboxaldehyde, 2-Bromofuran-5-carboxaldehyde, 5-Bromo-2-formylfuran, 5-Bromo-2-furaldehyde, 5-Bromo-2-furancarboxaldehyde, 5-Bromo-2-furfural, 5-Bromo-2-furylaldehyde, 5-Bromofuran-2-aldehyde, 5-Bromofurfural
InChI formel InChI=1S/C5H3BrO2/c6-5-2-1-4(3-7)8-5/h1-3H
SMIL Brc1oc(C=O)cc1
IUPAC navn 5-bromofuran-2-karbaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 174.98
Formel vægt 173.9316