Få mere at vide
5-bromocytosin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10164320 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10164320 250 mg Glasflaske 250mg
10041900 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10164320 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 165782500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2240-25-7 | Molekylformel: C4H4BrN3O | Molekylvægt: 190,00 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2240-25-7
Molekylær formel C4H4BrN3O
Molekylvægt (g/mol) 190.00
MDL nummer MFCD00056025
InChI nøgle QFVKLKDEXOWFSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromocytosine, 4-amino-5-bromopyrimidin-2 1h-one, 6-amino-5-bromopyrimidin-2 1h-one, 4-amino-5-bromo-2-pyrimidinol, 4-amino-5-bromopyrimidin-2-ol, 2 1h-pyrimidinone, 4-amino-5-bromo, 4-amino-5-bromo-2-hydroxypyrimidine, 2 1h-pyrimidinone,6-amino-5-bromo, 6-amino-5-bromo-1,2-dihydropyrimidin-2-one, 4-amino-5-bromo-1,2-dihydropyrimidin-2-one
PubChem CID 75233
IUPAC navn 6-amino-5-brom-lH-pyrimidin-2-on
SMIL NC1=C(Br)C=NC(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromocytosine
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 240,0 °C til 243,0 °C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 250 mg
Beilstein 24, 319
Formel vægt 190
Procent renhed 99%
Fysisk form Amorft pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Bromocytosine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.