Få mere at vide
5-Bromobenzoxazole-2-thiol, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15414937
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15414937 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15414937 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32237.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromobenzoxazole-2-thiol
CAS 439607-87-1
Smeltepunkt 280°C to 283°C
Molekylær formel C7H4BrNOS
MDL nummer MFCD08447020,MFCD22556198
Mængde 1 g
Følsomhed Light and moisture sensitive
Synonym 5-bromobenzo d oxazole-2-thiol, 5-bromobenzoxazole-2-thiol, 5-bromobenzo d oxazole-2 3h-thione, 5-bromo-1,3-benzoxazole-2-thiol, acmc-20am5b, 5-bromo-2 3h-benzoxazolethione, 5-bromo-1,3-benzoxazole-2 3h-thione
InChI nøgle YFFBNUPHVZYFQL-UHFFFAOYSA-N
SMIL BrC1=CC=C2OC(=S)NC2=C1
IUPAC navn 5-bromo-3H-1,3-benzoxazole-2-thione
Molekylvægt (g/mol) 230.08
PubChem CID 10633197
Formel vægt 230.08
Procent renhed 97%