Få mere at vide
5-Bromobenzothiophene, 97%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromobenzothiophene |
| CAS | 4923-87-9 |
| Molekylær formel | C8H5BrS |
| MDL nummer | MFCD03069318 |
| Mængde | 100 g |
| SMIL | BrC1=CC2=C(C=C1)SC=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 213.09 |
| Procent renhed | 97% |