Få mere at vide
5-Brombenzofurazan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448137
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15448137 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15448137 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51674.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 51376-06-8 | C6H3BrN2O | 199.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromobenzofurazan
CAS 51376-06-8
Molekylær formel C6H3BrN2O
MDL nummer MFCD02682026
Mængde 1 g
Synonym 5-bromobenzo c 1,2,5 oxadiazole, 5-bromobenzofurazan, 2,1,3-benzoxadiazole, 5-bromo, 5-bromo-benzo 1,2,5 oxadiazole, 2,1,3-benzoxadiazole,5-bromo, 5-bromobenzfurazan, pubchem15922, acmc-209ktf, amth003, buttpark 85\04-54
InChI nøgle ZWDFFESFCIACQC-UHFFFAOYSA-N
SMIL BrC1=CC2=NON=C2C=C1
IUPAC navn 5-brom-2,1,3-benzoxadiazol
Molekylvægt (g/mol) 199.01
PubChem CID 2776298
Formel vægt 199.01
Procent renhed 97%