Få mere at vide
5-Bromobenzofuran-2-carboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromobenzofuran-2-carboxamide |
| CAS | 35351-21-4 |
| Molekylær formel | C9H6BrNO2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 5-Bromo-2-benzo[b]furancarboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6BrNO2/c10-6-1-2-7-5(3-6)4-8(13-7)9(11)12/h1-4H,(H2,11,12) |
| SMIL | NC(=O)c1oc2ccc(Br)cc2c1 |
| IUPAC navn | 5-bromo-1-benzofuran-2-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 240.05 |
| Formel vægt | 238.9582 |