Få mere at vide
5-Bromobenzo[c][1,2,5]thiadiazole, 95%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromobenzo[c][1,2,5]thiadiazole |
| CAS | 1753-75-9 |
| Molekylær formel | C6H3BrN2S |
| MDL nummer | MFCD00460091 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | BrC1=CC2=NSN=C2C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 215.07 |
| Procent renhed | 95% |