Få mere at vide
5-Bromobenzo[b]thiophene, 98+%
Artikelnummer. 11344586
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11344586 1 g 1g
11364586 250 mg 250mg
11354586 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11344586 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20133.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4923-87-9 | C8H5BrS | 213.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4923-87-9
Molekylær formel C8H5BrS
Molekylvægt (g/mol) 213.09
MDL nummer MFCD03069318
InChI nøgle RDSIMGKJEYNNLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromobenzo b thiophene, 5-bromobenzothiophene, 5-bromo-benzo b thiophene, 5-bromothianaphthene, benzo b thiophene, 5-bromo, zlchem 181, pubchem7752, 5-bromo-benzothiophene, pubchem15353, acmc-1anox
PubChem CID 2776578
IUPAC navn 5-brom-1-benzothiophen
SMIL BrC1=CC=C2SC=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromobenzo[b]thiophene
Smeltepunkt 44°C to 48°C
Kogepunkt 105°C to 107°C (10 mmHg)
Mængde 1 g
Beilstein 112878
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 213.1
Procent renhed ≥98%