Få mere at vide
5-Brombenzo[b]thiophen-3-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10402643
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10402643 250 mg 250mg
10239712 1 g 1g
10275994 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10402643 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC33501CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 7312-24-5
Molekylær formel C9H5BrO2S
Molekylvægt (g/mol) 257.101
InChI nøgle DWQBOPASRUUSKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromobenzo b thiophene-3-carboxylic acid, 5-bromobenzo b thiophene-3-carboxylicacid, benzo b thiophene-3-carboxylicacid, 5-bromo, benzo b thiophene-3-carboxylic acid, 5-bromo, 5-bromo-3-carboxybenzo b thiophene, 5-bromo-benzo b thiophene-3-carboxylic acid, #
PubChem CID 621037
IUPAC navn 5-brom-1-benzothiophen-3-carboxylsyre
SMIL C1=CC2=C(C=C1Br)C(=CS2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromobenzo[b]thiophene-3-carboxylic acid
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 257.11
Procent renhed 97%