Få mere at vide
5-Brombenzo[b]thiophen-2-carboxylsyre,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10127842
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10127842 250 mg 250mg
10650695 1 g 1g
10158424 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10127842 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC38801CB
Kemiske identifikatorer
CAS 7312-10-9
Molekylær formel C9H4BrO2S
Molekylvægt (g/mol) 256.09
MDL nummer MFCD01929338
InChI nøgle ONNFNEFYXIPHCA-UHFFFAOYSA-M
Synonym 5-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylic acid, 5-bromobenzo b thiophene-2-carboxylic acid, 5-bromo-benzo b thiophene-2-carboxylic acid, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 5-bromo, onnfnefyxiphca-uhfffaoysa-n, 5-bromobenzothiophene-2-carboxylic acid, benzo b thiophene-2-carboxylicacid, 5-bromo, 5-bromo-1-benzo b thiophene-2-carboxylic acid
PubChem CID 737737
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 257.11
Procent renhed 97%