Få mere at vide
5-brombenzo[b]furan-2-carbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10219282
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10219282 1 g 1g
10045762 250 mg 250mg
10123724 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10219282 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC31202DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 62878-96-0
Molekylær formel C9H4BrClO2
Molekylvægt (g/mol) 259.483
InChI nøgle FGPAEHRRVKLUHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromobenzo b furan-2-carbonyl chloride, 5-bromobenzofuran-2-carbonyl chloride
PubChem CID 2795534
IUPAC navn 5-brom-1-benzofuran-2-carbonylchlorid
SMIL C1=CC2=C(C=C1Br)C=C(O2)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromobenzo[b]furan-2-carbonyl chloride
Analyseprocentområde 95%
Mængde 1 g
Formel vægt 259.49
Procent renhed 95%