Få mere at vide
5-Bromoacenaphthene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromoacenaphthene |
| CAS | 2051-98-1 |
| Molekylær formel | C12H9Br |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9Br/c13-11-7-6-9-5-4-8-2-1-3-10(11)12(8)9/h1-3,6-7H,4-5H2 |
| SMIL | Brc1ccc2CCc3cccc1c23 |
| IUPAC navn | 5-bromo-1,2-dihydroacenaphthylene |
| Molekylvægt (g/mol) | 233.1 |
| Formel vægt | 231.9888 |