Learn More
5-Bromo-N, N-Dimethyltryptaminhydrochlorid, TRC
Product Code. 30344751
Change view
Click to view available options
Mængde:
50 mg
Product Code. Mængde
30344751 50 mg
1 options
Product Code. 30344751 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB86543850MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Add to basket
Add to basket
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-N,N-Dimethyltryptamine Hydrochloride
CAS 2613384-12-4
Molekylær formel C12H15N2Br • (HCl)
Mængde 50 mg
Synonym NSC 622272, [2-(5-Bromo-1H-indol-3-yl)ethyl]dimethylamine Hydrochloride,5-Bromo-N,N-dimethyl-1H-indole-3-ethanamine Hydrochloride,2-(5-Bromo-1H-indol-3-yl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H15BrN2.ClH/c1-15(2)6-5-9-8-14-12-4-3-10(13)7-11(9)12;/h3-4,7-8,14H,5-6H2,1-2H3;1H
SMIL BrC1=CC2=C(NC=C2CCN(C)C)C=C1.Cl
IUPAC navn 2-(5-bromo-1H-indol-3-yl)-N,N-dimethylethan-1-amin hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 303.63
Formel vægt 302.02