Få mere at vide
5-Bromo-N-methylpyridine-2-carboxamide, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15411088
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15411088 5 g 5g
15421088 250 mg 250mg
15401088 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15411088 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54947.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 845305-87-5
Molekylær formel C7H7BrN2O
Molekylvægt (g/mol) 215.05
MDL nummer MFCD07357421
InChI nøgle OHYCXPXWHPWYFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-n-methylpicolinamide, n-methyl 5-bromopicolinamide, 2-pyridinecarboxamide, 5-bromo-n-methyl, n-methyl5-bromopicolinamide, acmc-209pv5, 5-bromo-n-methylpicolimide, n-methyl-5-bromopicolinamide, 5-bromo-n-methyl-2-pyridinecarboxamide
PubChem CID 22831620
IUPAC navn 5-brom-N-methylpyridin-2-carboxamid
SMIL CNC(=O)C1=NC=C(C=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-N-methylpyridine-2-carboxamide
Smeltepunkt 76°C to 77°C
Mængde 5 g
Formel vægt 215.05
Procent renhed 96%