missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Bromo-N-methyl-1H-pyrazole-3-carboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromo-N-methyl-1H-pyrazole-3-carboxamide |
| CAS | 1328893-13-5 |
| Molekylær formel | C5 H6 Br N3 O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 5-Bromo-N-methyl-1H-pyrazole-3-carboxamide (ACI), 1H-Pyrazole-3-carboxamide, 5-bromo-N-methyl- (ACI), IN-F6L99 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6BrN3O/c1-7-5(10)3-2-4(6)9-8-3/h2H,1H3,(H,7,10)(H,8,9) |
| SMIL | CNC(=O)c1cc(Br)n[nH]1 |
| IUPAC navn | 3-bromo-N-methyl-1H-pyrazole-5-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 204.025 |
| Formel vægt | 202.969 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?