missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Bromo-N-cyclopropylnicotinamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromo-N-cyclopropylnicotinamide |
| CAS | 385382-48-9 |
| Molekylær formel | C9H9BrN2O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 5-Bromo-N-cyclopropyl-3-pyridinecarboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9BrN2O/c10-7-3-6(4-11-5-7)9(13)12-8-1-2-8/h3-5,8H,1-2H2,(H,12,13) |
| SMIL | Brc1cncc(c1)C(=O)NC2CC2 |
| IUPAC navn | 5-bromo-N-cyclopropylpyridine-3-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 241.09 |
| Formel vægt | 239.9898 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?