Få mere at vide
5-Bromo-m-xylen, 98%
Artikelnummer. 11974521 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11974521 100 g Glasflaske 100g
10636671 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11974521 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 294001000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-01-2027
CAS: 556-96-7 | C8H9Br | 185,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 556-96-7
Molekylær formel C8H9Br
Molekylvægt (g/mol) 185.06
InChI nøgle LMFRTSBQRLSJHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-m-xylene, 3,5-dimethylbromobenzene, benzene, 1-bromo-3,5-dimethyl, m-xylene, 5-bromo, 5-bromo-1,3-xylene, 5-bromo-1,3-dimethylbenzene, 1-bromo-3,5-dimethyl-benzene, 5-bromo-meta-xylene, 5-bromo-3,5-dimethylbenzene, 1-bromo-3,5-dimethyl benzene
PubChem CID 136357
IUPAC navn 1-brom-3,5-dimethylbenzen
SMIL CC1=CC(=CC(=C1)Br)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-m-xylene
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.3600g/mL
Mængde 100 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,5475 til 1,5495
Analyseprocentområde 98%
Specifik vægtfylde 1.36
Lineær formel (CH3)2C6H3Br
Formel vægt 185.06
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Bromo-m-xylene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.