Få mere at vide
5-Bromo-m-xylen, 98%
Description
5-brom-m-xylen anvendes til fremstilling af substituerede 2,2'-bis(diphenylphosphanylmethyl)-1,1'-binaphthylderivater. Det bruges også til at fremstille o-tolyl-3,5-xylyether ved at reagere med o-cresol. Ydermere er det en organisk byggesten, der bruges til syntese af forskellige kemikalier samt til fremstilling af tri-o-tolylphosphin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
xylen anvendes til fremstilling af substitueret 2,2′ -bis(diphenylphosphanylmethyl)-1,1′ -binaphthylderivater. Det bruges også til at fremstille o-tolyl-3,5-xylyether ved at reagere med o-cresol. Ydermere er det en organisk byggesten, der bruges til syntese af forskellige kemikalier samt til fremstilling af tri-o-tolylphosphin.
Opløselighed
Blandbar med tetrahydrofuran.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromo-m-xylene |
| Tæthed | 1.361 |
| Mængde | 100 g |
| Brydningsindeks | 1.549 |
| Beilstein | 1926375 |
| Kogepunkt | 204 °C |
| Opløselighedsinformation | Blandet med tetrahydrofuran. |
| Formel vægt | 185.07 |
| Procent renhed | 98% |