Få mere at vide
5-brom-m-xylen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11407234
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11407234 5 g 5g
11417234 25 g 25g
11427234 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11407234 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21610.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 556-96-7 | C8H9Br | 185.064 g/mol
5-brom-m-xylen anvendes til fremstilling af substituerede 2,2'-bis(diphenylphosphanylmethyl)-1,1'-binaphthylderivater. Det bruges også til at fremstille o-tolyl-3,5-xylyether ved at reagere med o-cresol. Ydermere er det en organisk byggesten, der bruges til syntese af forskellige kemikalier samt til fremstilling af tri-o-tolylphosphin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 5-brom-m-
xylen anvendes til fremstilling af substitueret 2,2′ -bis(diphenylphosphanylmethyl)-1,1′ -binaphthylderivater. Det bruges også til at fremstille o-tolyl-3,5-xylyether ved at reagere med o-cresol. Ydermere er det en organisk byggesten, der bruges til syntese af forskellige kemikalier samt til fremstilling af tri-o-tolylphosphin.
Opløselighed
Blandbar med tetrahydrofuran.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 556-96-7
Molekylær formel C8H9Br
Molekylvægt (g/mol) 185.064
MDL nummer MFCD00000087
InChI nøgle LMFRTSBQRLSJHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-m-xylene, 3,5-dimethylbromobenzene, benzene, 1-bromo-3,5-dimethyl, m-xylene, 5-bromo, 5-bromo-1,3-xylene, 5-bromo-1,3-dimethylbenzene, 1-bromo-3,5-dimethyl-benzene, 5-bromo-meta-xylene, 5-bromo-3,5-dimethylbenzene, 1-bromo-3,5-dimethyl benzene
PubChem CID 136357
IUPAC navn 1-brom-3,5-dimethylbenzen
SMIL CC1=CC(=CC(=C1)Br)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-m-xylene
Tæthed 1.361
Mængde 5 g
Brydningsindeks 1.549
Beilstein 1926375
Kogepunkt 204°C
Opløselighedsinformation Miscible with tetrahydrofuran.
Formel vægt 185.07
Procent renhed 98%