Få mere at vide
5-Bromo-DL-tryptofan, 99%
Artikelnummer. 10725941 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10725941 1 g Glasflaske 1g
10482313 500 mg Glasflaske 500mg
10686334 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10725941 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 107510010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6548-09-0 | C11H11BrN2O2 | 283,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6548-09-0
Molekylær formel C11H11BrN2O2
Molekylvægt (g/mol) 283.13
MDL nummer MFCD00005648
InChI nøgle KZDNJQUJBMDHJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-dl-tryptophan, 2-amino-3-5-bromo-1h-indol-3-yl propanoic acid, 5-bromotryptophan, tryptophan, 5-bromo, 5-bromo-tryptophan, 2-amino-3-5-bromoindol-3-yl propanoic acid, acmc-20a9ck, 2-amino-3-5-bromo-1h-indol-3-yl-propionic acid, 5-bromo-dl-tryptophan, sr-2-amino-3-5-bromoindolyl propionic acid
PubChem CID 96735
IUPAC navn 2-amino-3-(5-brom-lH-indol-3-yl)propansyre
SMIL NC(CC1=CNC2=CC=C(Br)C=C12)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-DL-tryptophan
Smeltepunkt 261,0 °C til 267,0 °C
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 283.12
Procent renhed 99%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver