Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromo-DL-tryptophan |
| Smeltepunkt | 261.0°C to 267.0°C |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Hvid til beige |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 500 mg |
| Formel vægt | 283.12 |
| Vis mere |