Få mere at vide
5-Bromo-8-methoxyquinoline, 96%
Artikelnummer. 15400698
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15400698 250 mg 250mg
15480688 1 g 1g
15490688 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15400698 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54386.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10522-47-1 | C10H8BrNO | 238.08 g/mol
5-Bromo-8-methoxyquinolin anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 5-Brom-8-methoxyquinolin anvendes som et
organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10522-47-1
Molekylær formel C10H8BrNO
Molekylvægt (g/mol) 238.08
MDL nummer MFCD04966996
InChI nøgle ZRQISUREPLHYIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 5-bromo-8-methoxy
PubChem CID 4715023
IUPAC navn 5-brom-8-methoxyquinolin
SMIL COC1=C2N=CC=CC2=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-8-methoxyquinoline
Smeltepunkt 80°C to 82°C
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 238.08
Procent renhed 96%