Få mere at vide
5-Bromo-7-nitroindoline, 98%
Artikelnummer. 11393886
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11393886 1 g 1g
11303896 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11393886 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16993.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 80166-90-1 | C8H7BrN2O2 | 243.06 g/mol
5-Bromo-7-nitroindolin anvendes som lægemidler og mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 5-Bromo-7-nitroindolin anvendes som lægemidler og mellemprodukter
.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80166-90-1
Molekylær formel C8H7BrN2O2
Molekylvægt (g/mol) 243.06
MDL nummer MFCD00005708
InChI nøgle VXKXMHDXFLFIFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-7-nitroindoline, 1h-indole, 5-bromo-2,3-dihydro-7-nitro, 5-bromo-7-nitro-1h indoline, 5-bromo-7-nitro-2,3-dihydroindole, 5-bromo-2,3-dihydro-7-nitro-1h-indole, pubchem7507, 5-bromo-7-nitro-indoline
PubChem CID 3018911
IUPAC navn 5-brom-7-nitro-2,3-dihydro-lH-indol
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC(Br)=CC2=C1NCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-7-nitroindoline
Smeltepunkt 128°C to 133°C
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Beilstein 1373199
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 243.06
Procent renhed 98%