Få mere at vide
5-Bromo-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amin, TRC
Artikelnummer. 30333512
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30333512 5 g
1 options
Artikelnummer. 30333512 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6855305G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
CAS 1337532-51-0
Molekylær formel C7H7BrN4
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H7BrN4/c1-12-2-4(8)5-6(9)10-3-11-7(5)12/h2-3H,1H3,(H2,9,10,11)
SMIL Cn1cc(Br)c2c(N)ncnc12
IUPAC navn 5-bromo-7-methylpyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amin
Molekylvægt (g/mol) 227.06
Formel vægt 225.9854